포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5409718002
호환성
Centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R, and 5920R/5910R
Rotor FA-45-20-17, and FA-20x5
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Spare sealing for rotor lid FA-45-20-17 (5804/5804R/5810/5810R), FA-20x5(5920R, 5910R), set of 5 pieces
애플리케이션
CENTRIFUGATION
특징 및 장점
for FA-45-20-17, FA-45-48-11 and FA-20x5
5 pcs.
5 pcs.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG