주요 문서
EP5409714007
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
F-45-48-PCR, non aerosol tight, to hold, 48 x 0.2 mL PCR tubes (or 6 x PCR strips)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 48 x 0.2 mL PCR tubes (or 6 x PCR strips)
non aerosol tight
strip rotor
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5409714007 (Global)
파라미터
10,500 rpm
11,710 × g max. RCF
기술
PCR: suitable
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5427R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)