주요 문서
EP5401000010
Eppendorf® Centrifuge 5418 R G
refrigerated, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, incl. rotor FA-45-18-11
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161701
NACRES:
NB.78
AC/DC 입력
230 V AC, Schuko plug
특징
CE compliant
to hold 18 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor FA-45-18-11
refrigerated
제조업체/상표
5401000010
Eppendorf® 5401000010
Eppendorf®
파라미터
temp. range at 0-40 °C
14000 rpm
16873 × g
기술
centrifugation: suitable
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)