주요 문서
EP5392070011
Eppendorf(R) Plate Adapter HeatSealer S200
for 96 and 384 well plates, high profile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.15
특징
for 96 and 384 well plates
high profile
제조업체/상표
Eppendorf® 5392070011 (Global)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
Hermetic Sealing, of multiwell plates
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)