추천 제품
AC/DC 입력
100 - 230 V, 50/60 Hz, EuroPlug
특징
CE compliant
CSA approved
fixed Sealing, temperature
seals 96 and 384 well plates
제조업체/상표
Eppendorf® 5391000001 (EU)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Eppendorf HeatSealer Family offers you reliable and effective Sealing, of a variety of plates. You can choose from a more compact (S100) and a more flexible (S200) instrument according to your Sealing, needs.
특징 및 장점
Hermetic Sealing, of multiwell plates
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.