주요 문서
EP5363000233
Lid for Eppendorf® SmartBlock 0.5 – 2.0 mL
for use with Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0/FP, plates, PCR 96, PCR 384, and DWP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.77
특징
for use with Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0/FP, plates, PCR 96, PCR 384, and DWP
제조업체/상표
Eppendorf® 5363000233 (Global)
기술
PCR: suitable
일반 설명
  • for Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0 and FP
  • for Eppendorf® SmartBlock 0.5 – 2.0 mL, plates, PCR 96, PCR 384, and DWP
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf ThermoMixer is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)