EP4987000371
Eppendorf® Multipette® E3/E3x/M4
E3 bundle single-channel, with charging cable, charger stand, and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size), 1 ul - 50 ml, AC/DC input 100 V / 240 V, 50-60 Hz (EU)
동의어(들):
Adjustable volume pipette
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
추천 제품
특징
CE compliant
E3 bundle single-channel
with charging cable, charger stand, and Combitips advanced assortment pack (1 Combitip of each size)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 4987000371 (EU)
측정 범위
1 ul - 50 ml
용적
1 μL × 50 mL
베터리 전력
rechargeable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Multipette E3/E3x in combination with the Combitips® advanced creates a versatile dispensing system that functions according to the positive displacement principle and is therefore capable of pipetting any liquid while maintaining the highest standards for accurate results. The motor driven dispenser gives you full volume control, improved accuracy and reproducibility while reducing physical strain during use. The repetitive dispensing modes contribute to reducing fatigue by decreasing the number of movements for the user; filling the tip once allows dispensing up to 100 times. The system is an essential lab tool ideal for all liquid handling applications, accommodating more than 5,000 different dispensing volumes between 1 μL to 50 mL.
법적 정보
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
이 페이지에는 기계 번역된 텍스트가 포함되어 있습니다.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.