제조업체/상표
Eppendorf® 4981203009
일반 설명
Self adhesive wall bracket to hold Eppendorf Varipette 4720 or Multipette plus. Not compatible with Eppendorf pipette holdar.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP4981203009-1EA |