material
polypropylene
특징
from GL 32 to NS 29/32
제조업체/상표
Eppendorf® 4960800104
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Eppendorf dispensers are designed for bottle threads of 45 mm. For other bottle threads a thread adapter can be used. The diameter of the thread adapter is imprinted on the adapter. If the bottle thread is smaller than 32 mm, a second adapter must be used. If you need a thread adapter with a higer resistance to chemicals, use a PTFE/ETFE adapter.
애플리케이션
Connection of Eppendorf dispensers to bottles with neck threads different to 45 mm.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.