주요 문서
EP4924000118
Eppendorf® Reference 2 G
volume 1-10 mL, turquoise
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
특징
single-channel
포장
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 4924000118
용적
1-10 mL
색상
turquoise
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The name, Reference, stands for extraordinary precision and accuracy, a long service lifes and an ergonomic design. The new Reference 2 boasts these proven premium characteristics with its state-of-the-art technolgy, making it a reliable partner for you and your work. The time saving single-button operation is unrivalled in the new multichannel versions.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)