주요 문서
EP4921606007
Eppendorf® Reference 2 Ejector sleeve
fixed, size 200 μL, color code: blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
특징
color code: blue
fixed
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 4921606007
크기
200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ejector sleeves for single channel pipettes
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)