material
orange
특징
no. of channels 6
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 4861000817
콘 부피 × 거리
15-300 μL × 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Adjustable tip spacing pipette
- Multi-channel pipette
- Electronic pipette
- 6-channel
- 15-300μL
- 9mm cone distance
- Orange
애플리케이션
- Automated pipetting of liquids (Pip) for forward pipetting
- Manual pipetting (Man)for volume determination
- Pipetting and mixing (P/M) for automated mixing of samples
- Dispensing (Dis)for manual filling of plates, gels, and reaction vessels
- Automatic dispensing (Ads for automated filling of plates, gels, and reaction vessels
- Multi aspiration: Pooling supernatants from different vessels (SPC)
- Sequential dispensing and pipetting (Spc) for user-defined volume steps
- Reverse pipetting (Spc) for non-aqueous solutions
- Diluting (Spc) for preparation of dilution series
- Fix volume (Fix): Save up to 10 volumes for ease of operation
특징 및 장점
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Xplorer is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.