material
dark green
특징
no. of channels 6
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 3125000192
cone distance
9-20 mm
용적
120-1200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Adjustable tip spacing pipette
- Multi-channel pipette
- 6-channel
- 120-1200μL
- 9mm cone distance
- Dark green
애플리케이션
- Forward pipetting
- Reverse pipetting
- Removal of supernatants
- Sample mixing
- Phase extraction
- Filling of plates, gels, and reaction vessel
특징 및 장점
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.