주요 문서
EP022822228
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-35-6-30, (6 x 15 mL conical tube and 50 mL conical tubes )
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
특징
to hold 6 x 15 mL conical tubes
to hold 6 x 29.5x116-123 mm tubes
to hold 6 x 50 mL conical tubes
fixed angle rotor
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022822228 (NA)
기술
centrifugation: suitable
용량
(6 x 15 mL conical tube and 50 mL conical tubes )
호환성
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)