주요 문서
EP022822209
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-40-36-12, non aerosol tight, (36 x 1.5 mL flat-bottom tubes)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
특징
to hold 36 x 1.5 mL flat-bottom tubes
to hold 36 x 12 x 32 mm tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022822209 (NA)
기술
centrifugation: suitable
용량
(36 x 1.5 mL flat-bottom tubes)
호환성
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)