주요 문서
EP022638947
Adapter for Eppendorf® A-2-MTP Rotor
holds 1 x 96-well PCR plate, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
특징
holds 1 x 96-well PCR plate
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022638947 (NA)
기술
PCR: suitable
centrifugation: suitable
호환성
for use with A-2-DWP-AT
for use with A-2-DWP
for use with A-4-62-MTP
for use with Rotors A-4-81 MTP/Flex
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)