주요 문서
EP022638653
Wide Neck Bottle for Eppendorf® A-4-81 Rotor
round, capacity 400 mL, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
material
polypropylene bottle
round
특징
with cap
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 022638653 (US)
파라미터
3250 × g max. RCF
용량
400 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)