주요 문서
EP022510070
Eppendorf® IsoRack Starter Set
IsoRack Starter Set for Flex Bucket
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022510070
관련 카테고리
일반 설명
IsoRack starter set for Flex bucket, 2 × IsoRack adapters, 2 × IsoRacks with lid, 2 × cool packs (0 °C IsoPack), for 0.5 mL and 1.5/2.0 mL reaction vessels
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)