material
V-bottom clear wells
white polypropylene
무균
non-sterile
포장
pkg of 240 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030625307
기술
PCR: suitable
크기
384 wells
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Maximize your sample recovery with Eppendorf LoBind Plates. Eppendorf LoBind Plates are designed with a special two-component polymer mix that creates a hydrophilic surface to ensure optimal sample recovery rates. These plates are specifically designed for research or sensitive testing methods where they enable excellent results due to less sample binding to the plate surface.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.