주요 문서
EP0030621905
Eppendorf® Lobind Microplate 384/V-PP, 384 wells
white polypropylene, V-bottom black wells, PCR clean, pkg of 80 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.15
material:
V-bottom black wells
white polypropylene
material
V-bottom black wells
white polypropylene
무균
non-sterile
포장
pkg of 80 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030621905
기술
PCR: suitable
크기
384 wells
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Maximize your sample recovery with Eppendorf LoBind Plates. Eppendorf LoBind Plates are designed with a special two-component polymer mix that creates a hydrophilic surface to ensure optimal sample recovery rates. These plates are specifically designed for research or sensitive testing methods where they enable excellent results due to less sample binding to the plate surface.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP0030621905-80EA4022536209593