주요 문서
EP0030621107
Eppendorf® Microplate 384/F-PP, 384 wells
white polypropylene, flat bottom clear wells, PCR clean, pkg of 80 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.15
material
flat bottom clear wells
white polypropylene
무균
sterile; autoclaved
포장
pkg of 80 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030621107
기술
PCR: suitable
크기
384 wells
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Experience a new level of transparency with Eppendorf Microplates. With the highest quality polypropylene and superior well design, you can pipette, control and recover samples with minimal effort.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG