주요 문서
EP0030132882
Eppendorf® real-time PCR tube strips without caps
pack of 120 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
material
conical bottom
white tube
특징
graduations: no
포장
pack of 120 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030132882
기술
PCR: suitable
용량
0.1 mL
일반 설명
  • White wells for better reflection.
  • High mechanical stability.
  • Extremely thin walls for optimal heat transfer.
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)