특징
PCR clean
포장
pkg of 80 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 003013517
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Sealing Mats are reusables and can be autoclave. Sealing mats are suitable for short-term storage
- Heat Sealing Film and Foil for continuous locking give the best evaporation protection
- Foil products are made of aluminum, can be pierced, and protect light-sensitive samples
- Film products are transparent and provide protection against unwanted punctures
- Eppendorf Plate Lid: stable, flexible protection of samples during short-term storage
- Storage Film and Foil glued seals for simple and dependable sealing during sample storage
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.