material
white plate
white wells
웰 크기
96
특징
skirt
Forensic DNA Grade
Semi-Skirted
포장
pack of 10 (individually wrapped)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030129644 (Global)
기술
PCR: suitable
크기
96 well
작업 용적
250 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The white wells of Eppendorf’s twin.tec real-time PCR plates increase the reflection of fluorescent light in real-time PCR (qPCR) and other fluorescence assays. The increased fluorescence from these specialized qPCR plates improves the sensitivity of your assays, while also improving reproducibility and consistency of your results.
특징 및 장점
- White wells for better reflection
- High mechanical stability
- Raised rims for effective sealing
- Skirted and semi-skirted frames
- Optimal heat transfer due to reduced wall thickness
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- PCR clean and Eppendorf Forensic DNA Grade s available
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.