material
conical bottom
polypropylene tube
white polypropylene cap
무균
non-sterile
특징
PCR clean
Eppendorf Tube®
screw cap
포장
pack of 200 ea (2 bags of 100 Tubes each)
용량
5 mL
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- Preparation or storage of protein, peptide or antibody samples.
- Enzymatic assays – the hydrophilic surface reduces denaturation when it comes into contact with the tube inner wall.
- Prevention of sample loss during storage of virus stock solutions.
- Storage of cell suspensions.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.