주요 문서
EP0030122267
Eppendorf® Conical Tubes
Forensic DNA grade, 50 mL, colorless, pkg of 100 ea (individually wrapped)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.22
material
conical bottom polypropylene
무균
non-sterile
특징
Forensic DNA grade
with screw cap
포장
pkg of 100 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030122267
측정 범위
50 mL
파라미터
19500 × g max. RCF
깊이
30 mm
색상
colorless
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)