material
cap (plug seal)
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
red
red cap
red tube
특징
graduations: no
neck thread Push fit
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030121120
용량
0.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- The hinged Eppendorf® Safe-Lock lid provides additional protection against unintentional lid opening during incubation and storage.
- g-Safe®:Provides great centrifugation stability and prevents sample loss due to tube breakage
- The optimized sealing properties ensures safety when working with hazardous samples and minimal evaporation rates during long-term storage.
- The large frosted lid and wide side-surface area make labeling convenient.
- Functions between temperatures -86 °C to 100 °C
- Autoclavable when open (121 °C, 20 min)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.