주요 문서
EP0030119800
Eppendorf® Tube Rack for 0.5 mL Tubes
Holds 48 x 0.5 mL tubes, 3 rows of 16 wells each, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.11
material
polypropylene
특징
autoclavable
3 rows of 16 wells each
Holds 48 x 0.5 mL tubes
포장
pkg of 2 pieces
제조업체/상표
Eppendorf® 30119800
색상
white
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)