주요 문서
EP0030108418
Eppendorf® DNA LoBind Tubes
capacity 1.5 mL, PCR clean, withstand, 30,000 x g, pack of 500 ea
동의어(들):
Eppendorf® DNA LoBind tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material
cap (push fit)
colorless
conical bottom
설명
Low retention
무균
non-sterile
특징
DNase free
PCR clean
포장
pack of 500 ea
용량
1.5 mL
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Maximize nucleic acid recovery. Eppendorf LoBind Tubes signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules. The ideal solution for sample preparation and long-term storage of your precious nucleic acids
특징 및 장점
Signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)