특징
protein
포장
pkg of 100 tubes (2 bags of 50 tubes)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030108302
측정 범위
5.0 mL
색상
colorless
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Eppendorf® Protein LoBind microcentrifuge tubes are made of high-quality chemically resistant polypropylene (PP).
- LoBind material ensures minimized sample-to–surface binding for optimal product recovery.
- PCR clean purity grade - Free from detectable human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors.
- Silicone-free tubes to minimize the risk of sample interference.
- Features an ergonomic lid to prevent evaporation.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.