주요 문서
EP0030076249
Eppendorf® Empty Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads
for tips 10 – 300 µL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
특징
for tips 10 – 300 µL
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030076249
용적
10—300 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
epT.I.P.S.® Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads, empty box, does not include tips, Eppendorf Quality, 10 – 300 µL
애플리케이션
General liquid handling
특징 및 장점
  • epT.I.P.S.® Box 2.0 – empty reusable boxes for tip volumes of 10 µL - 5 mL
  • epT.I.P.S.® Box 2.0 – all three sizes are availabe in Eppendorf Quality
  • Autoclavable at 121 °C (20 min.) for subsequent use
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)