material
violet
무균
non-sterile
포장
pack of 120 ea (5 racks x 24 tips)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030071646
길이
175 mm
용적
0.2—5 mL
작업 용적
0.2-5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
epT.IPS pipette tips are the perfect addition to your Eppendorf pipettes! The ergonomically designed cone geometry not only enables a complete seal, but also minimal insertion and ejection forces. These pipette tips meet the requirements of EN ISO 8655 and can also be used with pipettes from other manufacturers.
애플리케이션
LIQUID HANDLING
특징 및 장점
Long, narrow tips reach the base of narrow and high vessels without touching the top of the vessel edge
Modern slim rack design with reclosable lid
Improved sustainability through 35 % lower polypropylene consumption per rack
Modern slim rack design with reclosable lid
Improved sustainability through 35 % lower polypropylene consumption per rack
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.