Key Documents
EP0030048385
Sigma-Aldrich
Eppendorf® 7 Adapter for Combitips 25ml and 50ml
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
특징
for Combitips 25 mL and 50 mL, Biopur(R)
포장
pack of 7 ea (individually blister-wrapped)
제조업체/상표
0030048385
Eppendorf®
일반 설명
Biopur quality
애플리케이션
Liquid handling
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG