Key Documents
EP0030010027
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Singles, Biopur®
volume (0.2-20 μL), L (40 mm), medium gray Tray, pkg of 100 tips, individually wrapped
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
material
colorless
무균
sterile; γ-irradiated
특징
DNase free
individually wrapped
포장
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
제조업체/상표
Eppendorf® 0030010027
길이
(40 mm)
최대 용적
20 μL
용적
(0.2-20 μL)
색상
medium gray Tray
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG