EP0030000897
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
volume range 2-300 μL, yellow polypropylene, pack of 1000 ea (2 bags × 500 tips)
동의어(들):
Eppendorf pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
최대 용적:
300 μL
용적 범위:
2-300 μL
무균:
non-sterile
포장:
pack of 1000 ea (2 bags × 500 tips)
제조업체/상표:
Eppendorf® 0030000897
추천 제품
material
yellow polypropylene
무균
non-sterile
포장
pack of 1000 ea (2 bags × 500 tips)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030000897
재고 정보
available only in (India)
최대 용적
300 μL
용적 범위
2-300 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Eppendorf Quality ensures efficient function with tight fitting and precision and precise shape. Low wetting and high chemical and thermal resistance. Good centrifugation stability and excellent material transparency. Color coded pack is dark green containing colorless tips.
애플리케이션
Liquid handling
특징 및 장점
- Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
- Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
- epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
- Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
- Tips are autoclave friendly at 121 °C in 20 min
- High-quality and original pipettes packed in resealable bags
- Easy to work with small sample volumes due to fine retracted or extended tips
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.