주요 문서
EMU046061
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Faf2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105324
NACRES:
NA.51
설명
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
제품 라인
MISSION®
양식
lyophilized powder
esiRNA cDNA 표적 서열
TCGTTTTATACGGCCTGACCCTCGCAGCCGGGTCACTGACCCTGTTGGGGACATTGTTTCATTTATGCACTCTTTTGAAGAGAAATATGGGAGGGCACACCCTGTCTTCTACCAGGGAACGTACAGCCAGGCACTTAACGATGCCAAGCGGGAACTTCGATTTCTTTTGGTTTATCTTCATGGAGATGACCACCAGGACTCTGATGAGTTCTGCCGCAATGCTCTCTGCGCACCTGAGGTCATCTCACTGATAAACAGCAGGATGCTTTTCTGGGCTTGTTCTACAAACAAGCCTGAGGGGTACAGGGTGTCCCAGGCCTTACGGGAGAACACCTATCCATTCCTAGCTATGATTATGTTGAAGGATCGGCGAATGACTGTGGTTGGAAGGCTAGAAGGCCT
Ensembl | 마우스 수납 번호
NCBI 수납 번호
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
유전자 정보
일반 설명
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
법적 정보
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Norihiro Imai et al.
PloS one, 10(5), e0127114-e0127114 (2015-05-15)
We showed previously that UBXD8 plays a key role in proteasomal degradation of lipidated ApoB in hepatocarcinoma cell lines. In the present study, we aimed to investigate the functions of UBXD8 in liver in vivo. For this purpose, hepatocyte-specific UBXD8