주요 문서
EHU150671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human WDR26
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105324
NACRES:
NA.51
설명
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
제품 라인
MISSION®
양식
lyophilized powder
esiRNA cDNA 표적 서열
GGTAAGAGGCGCACTTGAAATCTCTCAAACGTTGTTGGGAATAATTGTGAGGATGAAGTTTTTGCTGCTGCAGCAGAAGTACCTAGAATACCTGGAGGATGGCAAGGTCCTGGAGGCACTTCAAGTTCTACGCTGTGAATTGACGCCGCTGAAATACAATACAGAGCGCATTCATGTTCTTAGTGGGTATCTGATGTGTAGCCATGCAGAAGACCTACGTGCAAAAGCAGAATGGGAAGGCAAAGGGACAGCTTCCCGATCTAAACTATTGGATAAACTTCAGACCTATTTACCACCATCAGTGATGCTTCCCCCACGGCGTTTACAGACTCTCCTGCGGCAGGCGGTGGAACTACAAAGGGATCGGTGCCTATATCACAATACCAAACTTGATAATAATCTAGATTCTGTGTCTCTGCTTATAGACCATGTTTGTAGTAGGAGGCAGTTCCCATGTTA
Ensembl | 인체 수납 번호
NCBI 수납 번호
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
유전자 정보
일반 설명
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
법적 정보
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Yansheng Feng et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 48(12), 1075-1084 (2016-11-01)
Myocardial ischemia is a heart condition caused by reduction of blood flow to the heart, preventing heart from receiving enough oxygen. Myocardial ischemia is the most common cause of death globally. Heart ischemic preconditioning (IPC) has a protective effect against