esiRNA cDNA 표적 서열
TACCATCGGCAAATGTCAGAACCTATTGTCCCTGCAGCTCCCCCGCCCCCTCAGGGATTCAAACAAGAATACCATGACCCACTCTATGAACATGGGGTCCCGGGCATGCCAGGGCCCCCAGCACACGGGTTCCAGTCACCAATGGGAATCAAGCAGGAGCCTCGGGATTACTGCGTCGATTCAGAAGTGCCTAACTGCCAGTCATCCTACATGAGAGGGGGTTATTTCTCCAGCAGCCATGAAGGTTTTTCATATGAAAAAGATCCCCGATTATACTTTGACGACACTTGTGTTGTGCCTGAGAGACTGGAAGGCAAAGTCAAACAGGAGCCTACCATGTATCGAGAGGGGCCCCCTTACCAGAGGCGAGGTTCCCTTCAGCTGTGGCAGTTCCTGGTCACCCTTCTTGATGACCCAGCCAATGCCCACTTCATTGCCTGGACAGGT
Ensembl | 인체 수납 번호
NCBI 수납 번호
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... ETV5(2119) , ETV5(2119)
일반 설명
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable