주요 문서
E7877
Sigma-Aldrich
cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester
≥98% (GC)
동의어(들):
Methyl cis,cis-11,14-eicosadienoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H38O2
CAS Number:
Molecular Weight:
322.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
생물학적 소스
plant oil (Safflower)
분석
≥98% (GC)
양식
liquid
작용기
ester
지질 유형
unsaturated FAs
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-20H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
InChI key
GWJCFAOQCNNFAM-ZDVGBALWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Sealed ampule.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)