재조합
expressed in NSO cells
분석
>90% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized powder
분자량
monomer calculated mol wt 47.7 kDa
~90 kDa by SDS-PAGE (reducing)
포장
pkg of 200 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
불순물
endotoxin, tested
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... EFNA3(1944)
생화학적/생리학적 작용
Member of the ephrin ligand family that binds Eph receptor tyrosine kinases (EphA2, EphA3, EphA4, EphA5, EphA6, EphA7, EphA8, and EphB1). Involved in pattern formation and morphogenesis.
기타 정보
Extracellular domain of human ephrin-A3 (amino acids 1-209) is fused to the C-terminal 6X histidine-tagged Fc region of human IgG1.
물리적 형태
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
분석 메모
The biological activity is measured by its ability to bind immobilized recombinant mouse EphA6/Fc in ELISA.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.