D2565
Diethylenetriaminepentamethylenephosphonic acid heptasodium salt
aqueous solution
동의어(들):
DTPMPA, [(Phosphonomethyl)imino]bis[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]tetrakis(phosphonic acid) heptasodium salt
About This Item
추천 제품
제품명
Diethylenetriaminepentamethylenephosphonic acid heptasodium salt, 25 % (w/v) in H2O, ~55% (based on active acid and salt), aqueous solution
양식
aqueous solution
농도
25 % (w/v) in H2O
~55% (based on active acid and salt)
색상
amber
pH
6.0-8.0 (1% in H2O)
mp
-13 °C
전이 온도
freezing point −13 °C
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)(O)(O)CN(C[P](=O)(O)O)CCN(C[P](=O)(O)O)CCN(C[P](=O)(O)O)C[P](=O)(O)O
InChI
1S/C9H28N3O15P5.7Na/c13-28(14,15)5-10(1-3-11(6-29(16,17)18)7-30(19,20)21)2-4-12(8-31(22,23)24)9-32(25,26)27;;;;;;;/h1-9H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)(H2,25,26,27);;;;;;;/q;7*+1
InChI key
OIPXXWBYRWQVLJ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객