분자량
antigen ~80 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1 mg/mL
기술
western blot: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing human DAB1
western blot: 2-4 μg/mL using mouse and rat brain extracts (S1 fraction)
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DAB1(1600)
mouse ... Dab1(13131)
rat ... Dab1(266729)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable