Key Documents
D1416
SAFC
2,6-Dichlorobenzanilide
동의어(들):
2,6-Dichloro-N-phenylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352106
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable