주요 문서
CLS8510
Corning® 384 2D Barcoded Storage Tubes
black polypropylene, square bottom, with generic barcode, non-sterile, lid: no, pack of 384
동의어(들):
sample tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material
black polypropylene
black wells
square bottom
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
pack of 384
제조업체/상표
Corning 8510
파라미터
-80-110 °C temp. range
길이
14 mm
용량
120 μL
크기
384 wells
튜브 높이
17.5 mm , with tube, heat seal, no lid
용적
130 μL
작업 용적
110 μL
색상
black
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The 2D storage tube line is a superior storage solution designed to provide maximum identification.
Features include:
  • IDENTIFICATION - Synchronized 2D and linear bar code - unlike any other in the market
  • INFORMATION - 14 x 14 dot 2D bar code
  • BAR CODE STABILITY - Laser-etched, not an attached label
  • COMPOUND COMPATIBILITY - Polypropylene construction throughout
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)