CLS7247
Corning® non-treated 1536 well microplates
white, high base, w/o lid, non-sterile
동의어(들):
1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates, 1536 well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
polystyrene plate
square wells
white
white bottom
square wells
white
white bottom
추천 제품
material
polystyrene plate
square wells
white
white bottom
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
포장
case of 50 ea
제조업체/상표
Corning 7247
크기
1536 wells
웰 용적
12.5 μL
웰 작업 용적
1-8 μL
색상
white
적합성
suitable for (cell cuture)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.