material
borosilicate glass
long
무균
non-sterile
특징
closure type Snap cap
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 70581-500
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Pyrex VISTA Class B volumetric flasks have capacity tolerances that are twice those specified for Class A volumetric ware. The graduation line is sharp and permanent; large blue clock letters make inscriptions easy to read. Snap-caps are supplied with all sizes.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.