주요 문서
CLS6795410D
Corning® stirrer with digital display
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug, plate L × W 5 in. × 7 in.
동의어(들):
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103803
NACRES:
NB.73
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 6795-410D
재고 정보
not available in EU
파라미터
60-1150 rpm speed
플레이트 길이 × 너비
5 in. × 7 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Digital LED stir speed display indicates when set speed has been reached
  • Microprocessor maintains consistent and repeatable stir speed settings
  • Extremely durable and heat resistant Pyroceram glass-ceramic top
  • Small footprint and low profile
  • Meets UL and cUL standards
기타 정보
individual units are not routinely calibrated, rpm speeds are approximate only
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)