주요 문서
CLS6795400D
Corning® hotplate with digital display
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug, L × W 5 in. × 7 in.
동의어(들):
stirrers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102406
NACRES:
NB.76
material
ceramic plate
무균
non-sterile
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 6795-400D
재고 정보
not available in EU
파라미터
5-550 °C temp. range
길이 × 너비
5 in. × 7 in.
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Digital LED temperature display is adjustable in 5 °C increments and blinks until set temperature is reached
  • Microprocessor maintains consistent and repeatable temperature settings.
  • Bright LED HOT TOP icon lights up when top plate temperature is over 60 °C, even when heat control is turned off.
  • Separate temperature sensor provides power cut off if unit overheats
  • Extremely durable and heat resistant Pyroceram glass-ceramic top
  • Small footprint and low profile
  • Meets UL and cUL standards
  • 2 year warranty
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)