추천 제품
AC/DC 입력
230 V AC, UK plug
특징
CE compliant
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 6782-NP
파라미터
20-300 rpm speed
길이 × 너비 × 높이
25.6 cm × 31.8 cm × 12.7 cm
중량
7.3 kg
적합성
suitable for (variety of shaking and mixing applications)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
he Corning LSE Orbital Shaker meets a variety of shaking and mixing applications. A powerful brushless motor and counter-balanced shaker mechanism provide smooth operation for years of trouble-free use. Different platforms (order separately) are available and are easily interchangeable.
- Two stainless steel platform options
- 19 mm orbit for aeration of cultures and staining gels
- Large digital display with single-knob control
- Digital control of shaking speed and time
- Safe for cold room or incubator use
- Maximum capacity: 4 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL or 16 x 125 mL
애플리케이션
- variety of shaking and mixing applications
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
부속물
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.