material
cold-rolled stainless steel housing
stainless steel interior (mirrored)
특징
fits flask 4 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, 16 x 125 mL
파라미터
20-300 rpm shaking frequency
5-80 °C (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
챔버 너비 × 깊이 × 높이
44.2 cm × 39.6 cm × 40.6 cm
외부 너비 × 깊이 × 높이
57.4 cm × 54.4 cm × 63.5 cm
크기
71 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This high performance shaking incubator has a full size glass door and internal light that allows easy viewing of samples without disturbing the chamber contents. Mechanical convection provides a safe, stable temperature environment and fast chamber temperature recovery after opening the door. The maximum capacity is 4 x 2L/6 x 1L flasks.
특징 및 장점
- Outstanding temperature uniformity
- Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
- Broad temperature range
- Multiple shelving options
- Precision control shaking mechanism
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.